Learn More
Hellma™ Celle semi-micro Quartz Suprasil
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes are manufactured from quartz, which is chemically very resistant and maintains its shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C.
Marca:  Hellma™ 108-000-10-40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11754706
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • High UV transmission
  • Low thermal expansion
Specifica
Specifica
Semi-micro Cell
Quartz Suprasil
4mm
10 mm
45 mm
1 mL
PTFE
1Each
200 to 2500 nm
12.5 mm