Learn More
Hellma™ Cuvetta celle semi-micro Quartz Suprasil
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes are manufactured from quartz, which is chemically very resistant and maintains its shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C.
133.00€ - 491.00€
Specifica
Tipo | Cella semi-micro |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 1.4 mL |
Materiale | Quarzo Suprasil |
Larghezza (sistema metrico) interno | 4 mm |
Lunghezza del percorso | 10 mm |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10518881
|
Hellma™
114F-10-40 |
46 mm |
491.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10739491
|
Hellma™
6040-UV-10-531 |
45 mm |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11786284
|
Hellma™
6040-UV-10-531 |
45 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- High UV transmission
- Low thermal expansion
Specifica
Cella semi-micro | |
Quarzo Suprasil | |
10 mm | |
12.5 mm |
1.4 mL | |
4 mm | |
260 - 2500 nm |