Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultramicro Cell
Codice prodotto. 11756204
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11756204 45 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11756204 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 1052541540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Ultra-micro Cell
Capacità (sistema metrico) 45 μL
Materiale Quartz Suprasil
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm