Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quartz tubing, fused, 12mm (0.472in) OD, 8mm (0.315in) ID
Codice prodotto. 15429189
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.35 mm
12 mm
12.7 mm
19 mm
25 mm
Overall Length (Metric):
30.4 cm
122 cm
Dimensione della confezione:
120cm
30cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) unitSize
15429189 6.35 mm 30.4 cm 30cm
15411797 12 mm 122 cm 120cm
15451797 25 mm 122 cm 120cm
15439189 6.35 mm 122 cm 120cm
15459189 12.7 mm 30.4 cm 120cm
15479189 19 mm 122 cm 120cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15429189 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 042275.BV
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Fused Quartz
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.35 mm
Overall Length (Metric) 30.4 cm
Product Type Fused Quartz Tubing