Learn More
Thermo Scientific™ QuEChERS Primary/Secondary Amine Bulk Sorbent
Codice prodotto. 17379872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17379872 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17379872 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 80020429100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Bulk sorbent for use in QuEChERS columns.
Bulk sorbent for use in QuEChERS columns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo QuEChERS Clean-up Kit
Quantità 100 g