Learn More
Quercetin dihydrate, 97%
Codice prodotto. 11492468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492468 25 g 25g
11402478 100 g 100g
11412478 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15807.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6151-25-3 | C15H14O9 | 338.27 g/mol
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
Solubility
Soluble in DMSO (68 mg/ml at 25°C), Acetic Acid (1 mg/ml), Aqueous Alkali (1 mg/ml), water (<1 at 25°C), and ethanol (21 mg/ml at 25°C).
Notes
Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6151-25-3
Formula molecolare C15H14O9
Molecular Weight (g/mol) 338.27
Numero MDL MFCD00149487
InChI Key GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;dihydrate
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quercetin Dihydrate
Punto di fusione 310°C to 315°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 317313
Indice di Merck 14,8034
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C).
Peso formulazione 338.28 (302.25 Anhydrous)
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • quercetin dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one