Learn More
Quercetin Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30138631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138631 25 g 25g
30137140 1 g 1g
18040640 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138631 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ50950025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6151-25-3
Formula molecolare C15 H10 O7 . 2 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 338.27
Sinonimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate, Rutoside Trihydrate Imp. C (EP) as Dihydrate, Quercetin Dihydrate
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;dihydrate
SMILES O.O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Specifica
Materiale o nome chimico Quercetin dihydrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Peso formulazione 338.0638
Percent Purity >95%