Learn More
Quercetin Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quercetin Hydrate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2 |
| Peso formulazione | 320.0532 |