missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quetiapine Carboxylate Impurity, TRC

Codice prodotto. 30413411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30413411 250 mg
30418663 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30413411 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ509980250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1011758-00-1
Formula molecolare C22 H25 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 427.52
Sinonimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazine-1-carboxylate
SMILES OCCOCCOC(=O)N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H25N3O4S/c26-13-14-28-15-16-29-22(27)25-11-9-24(10-12-25)21-17-5-1-3-7-19(17)30-20-8-4-2-6-18(20)23-21/h1-8,26H,9-16H2
Peso formulazione 427.1566
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.