Learn More
Quetiapine Carboxylate Impurity, TRC
Codice prodotto. 30418663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30418663 25 mg
30413411 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30418663 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ50998025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1011758-00-1
Formula molecolare C22 H25 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 427.52
Sinonimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazine-1-carboxylate
SMILES OCCOCCOC(=O)N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H25N3O4S/c26-13-14-28-15-16-29-22(27)25-11-9-24(10-12-25)21-17-5-1-3-7-19(17)30-20-8-4-2-6-18(20)23-21/h1-8,26H,9-16H2
Peso formulazione 427.1566