Learn More
Quetiapine Hydroxy Impurity Dihydrochloride Salt, TRC
Codice prodotto. 30135585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135585 25 mg 25mg
30133762 50 mg 50mg
30009072 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ51001025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329218-14-6
Formula molecolare C19 H21 N3 O S . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 412.38
Sinonimo 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, dihydrochloride (9CI), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride, Quetiapine Hydroxy Impurity Dihydrochloride Salt
IUPAC Name 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethanol;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21N3OS.2ClH/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19;;/h1-8,23H,9-14H2;2*1H
Peso formulazione 411.0939