Descrizione
- Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici.
- Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Product Type | Telaio della testina per mocio |
| Codice colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in |
| Sterilità | Non sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Teste per mocio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o altri ambienti critici o controllati simili |
| Color-coded | No |
| Vedi altri risultati |