Learn More
Contec™ Telai della testina per mocio QuickConnect™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15991831 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sistema di pulizia per mocio VertiKlean MAX
Teste per mocio
Teste per mocio VertiKlean MAX di medie e grandi dimensioni
Lunghezza (sistema metrico):
29 cm
36 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15991831 Sistema di pulizia per mocio VertiKlean MAX 29 cm Pezzo
15919425 Teste per mocio VertiKlean MAX di medie e grandi dimensioni 29 cm Pezzo
15929425 Teste per mocio 36 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15991831 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2652K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    121.89€ / pezzi 1
    Risparmia 22.11€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
Dotato di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Contec™ Quick Connect™. I telai della testa per mocio Contec™ QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
  • Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici.
  • Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
  • Autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Telaio per mocio
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 11,5 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di pulizia per mocio VertiKlean MAX
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o altri ambienti critici o controllati simili
Color-coded No
Materiale Acciaio inossidabile