Learn More
Condensatore di aria in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 15517760
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
15517760 19/26 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15517760 Fornitore Quickfit N. del fornitore C2/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.08€
    43.69€ / pezzi 2
    Risparmia 8.39€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Air Condenser creates condensation of materials with boiling points above 150°C.
Simple condensers for condensation of materials with boiling points above 150°C
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per la condensazione di materiali con punti di ebollizione oltre i 150 °C
Lunghezza (sistema metrico) 470 mm
Quantità 1 conf.
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Tipo Condensatore dell'aria