Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Büchner Vacuum Filtration Funnels with Glass Sintered Disc
Codice prodotto. 15728127
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
80 mL
125 mL
500 mL
Porosità:
1
2
3
4
Diametro (sistema metrico) disco:
40 mm
40mm
60mm
95 mm
95mm
Disc: 30mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Porosità Diametro (sistema metrico) disco unitSize
15728127 30 mL 4 Disc: 30mm pezzi 5
15528010 125 mL 4 60mm pezzi 5
15568000 80 mL 1 40mm pezzi 5
15738127 500 mL 2 95mm pezzi 5
15748127 500 mL 4 95mm pezzi 5
15508010 125 mL 1 60mm pezzi 5
14819830 80 mL 4 40mm Pezzo
15598000 80 mL 4 40mm pezzi 5
15588000 80 mL 3 40 mm pezzi 5
15538010 500 mL 3 95 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15728127 Fornitore Quickfit N. del fornitore VB30/08M
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to chemical attack
  • With Quickfit ground glass cone to allow direct filtration into Quickfit Büchner flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Cone Size 19/26
Diametro (sistema metrico) disco Disc: 30mm
Porosità 4
Product Type Vacuum Filtration Funnel