Learn More
Condensatore a serpentina in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12070063
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
34/35
40/38
50/42
Lunghezza camicia (sistema metrico):
320 mm (Overall) 160 mm (Effective)
348 mm (Overall) 155 mm (Effective)
380 mm (Overall) 207 mm (Effective)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
12070063 40/38 380 mm (Overall) 207 mm (Effective) Pezzo
12060063 34/35 320 mm (Overall) 160 mm (Effective) Pezzo
15537780 50/42 348 mm (Overall) 155 mm (Effective) pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12070063 Fornitore Quickfit N. del fornitore CX3/06/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.85€
    101.37€ / pezzi 1
    Risparmia 21.48€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 04-03-2027
Fa circolare il refrigerante lungo una serpentina realizzando una superficie di raffreddamento molto ampia. Il condensatore a serpentina in vetro borosilicato Quickfit™ con cono smerigliato è ideale per l'utilizzo in modalità di riflusso verticale quando è possibile il raffreddamento controcorrente. Viene fornito con connettori di plastica smontabili, utilizzati per il collegamento di tubi flessibili in gomma.
Circulates coolant through a coil with a very large cooling surface. Quickfit™ Borosilicate Glass Condenser Coil with Ground Cone is ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible. Supplied with detachable plastic connectors for the attachment of rubber hose.
  • Coolant is circulated through a coil having a very large cooling surface 
  • Ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible
  • Supplied with detachable plastic connectors for the attachment of rubber hose
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible
Lunghezza camicia (sistema metrico) 380 mm (Overall) 207 mm (Effective)
Nessun giunto rastremato standard 40/38
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Condenser Coil