Learn More
Condensatore a serpentina in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11381855
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
305 mm (Overall) 165 mm (Effective)
310 mm (Overall) 165 mm (Effective)
315 mm (complessivi) 165 mm (effettivi)
460 mm (complessivi) 320 mm (effettivi)
465 mm (Overall) 320 mm (Effective)
470 mm (complessivi) 320 mm (effettivi)
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
11381855 29/32 470 mm (complessivi) 320 mm (effettivi) Pezzo
11361855 19/26 460 mm (complessivi) 320 mm (effettivi) Pezzo
11331855 19/26 305 mm (Overall) 165 mm (Effective) Pezzo
11341855 24/29 310 mm (Overall) 165 mm (Effective) Pezzo
11371855 24/29 465 mm (Overall) 320 mm (Effective) Pezzo
11351855 29/32 315 mm (complessivi) 165 mm (effettivi) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11381855 Fornitore Quickfit N. del fornitore C3/24/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.90€
    137.44€ / pezzi 1
    Risparmia 28.46€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 09-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fornito con connettori filettati smontabili in plastica, che consentono di inserire facilmente e in sicurezza tubi flessibili da 9 mm. Il condensatore a serpentina Quickfit™ in vetro borosilicato dotato di cono smerigliato e presa, è un condensatore ad efficienza elevata dotato di un'ampia superficie di raffreddamento. Adatto per attività di riflusso o distillazione.
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9mm flexible tubing to be fitted easily and safely. Quickfit™ Borosilicate Glass Condenser Coil with Ground Cone and Socket is a highly efficient condenser with a large cooling surface. Suitable for either reflux or distillation work.
  • Suitable for either reflux or distillation work
  • Highly efficient condensers with a large cooling surface
  • Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9mm flexible tubing to be fitted easily and safely
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per attività di riflusso o distillazione
Lunghezza camicia (sistema metrico) 470 mm (complessivi) 320 mm (effettivi)
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Tipo Serpentina per condensatore