Learn More
Quickfit™ Multi-coil condenser, large scale
Codice prodotto. 15597750
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
440 mm
660 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15597750 440 mm pezzi 2
15507760 660 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15597750 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore C13/55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.25€
    1055.06€ / pezzi 2
    Risparmia 210.19€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 15-04-2027
Features double coil design with common water inlet.
  • Suitable for pilot plant work
  • Glass side arms accept tubing with an internal diameter of 18mm
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for pilot plant work
Lunghezza (sistema metrico) 440 mm
Nessun giunto rastremato standard 34/35
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Double Coil Condenser