Learn More
Condensatore secondo Davies con doppia superficie in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11301865
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
205 mm
Lunghezza (sistema metrico):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Descrizione:
Area superficie x 102 m2: 2.3
Surface area x 102m2: 1.7
Surface area x 102m2: 3.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Descrizione unitSize
11301865 19/26 160 mm 295 mm Surface area x 102m2: 1.7 Pezzo
11391855 14/23 160 mm 275 mm Surface area x 102m2: 1.7 Pezzo
11311865 19/26 205 mm 340 mm Area superficie x 102 m2: 2.3 Pezzo
11321865 24/29 205 mm 345 mm Surface area x 102m2: 3.0 Pezzo
10074754 29/32 205 mm 365 mm Surface area x 102m2: 3.0 Pezzo
12408806 24/29 160 mm 300 mm Area superficie x 102 m2: 2.3 Pezzo
15567780 24/29 205 mm 350 mm Surface area x 102m2: 3.0 pezzi 2
15577780 34/35 205 mm 360 mm Surface area x 102m2: 3.0 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11301865 Fornitore Quickfit N. del fornitore C5/12/SC
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro Pyrex™. Il condensatore Davies Quickfit™ a doppia superficie assicura alta efficienza con un'ampia superficie di raffreddamento. La superficie interna previene le vibrazioni mediante un effetto deflettore, mentre quella esterna previene la deformazione con liquidi con un punto di ebollizione basso. Connettori filettati in plastica smontabili per garantire un fissaggio del tubo semplice e sicuro.
Constructed of Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Double Surface Davies Condenser is highly efficient with a large cooling surface. The inner cooling surface prevents vibration with use of the baffle effect, while the outer cooling surface prevents creep with low boiling point liquids. Includes detachable plastic screw thread connectors for easy and safe tubing attachment.
  • Highly efficient condenser with large cooling surface
  • Inner cooling surface gives 'baffle' effect
  • Outer cooling surface prevents 'creep' with low boiling point liquids
  • With detachable plastic screw thread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Surface area x 102m2: 1.7
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 295 mm
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Tipo Condensatore Davis