Learn More
Bottiglia di Dreschel in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11392055
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
Altezza (sistema metrico):
163 mm
200 mm
252 mm
Diameter (Metric) Outside:
Flat base: 102 mm
Flat base: 125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diameter (Metric) Outside Dimensione della confezione
11392055 500 ml 252 mm Flat base: 125 mm Pezzo
11382055 125 ml 163 mm Flat base: 102 mm Pezzo
10676655 250 ml 200 mm Flat base: 102 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11392055 Fornitore Quickfit N. del fornitore MF29/3/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.02€
    45.11€ / pezzi 1
    Risparmia 8.91€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione. I flaconi Dreschel in vetro borosilicato Quickfit™ forniscono un metodo economico per il lavaggio o l'asciugatura dei gas. La struttura solida e durevole offre una protezione contro rotture accidentali.
Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance. Quickfit™ Borosilicate Glass Dreschel Bottles provide an inexpensive method for washing or drying gases. The robust, durable construction guards against accidental breakage.
  • For use with Quickfit™ bottle heads
  • Borosilicate glass for corrosion free performance
  • Robust construction
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Tipo Bottiglia Dreschel
Giunto rastremato standard 24/29
Diameter (Metric) Outside Flat base: 125 mm
Altezza (sistema metrico) 252 mm
Quantità Conf. da 1