Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Erlenmeyer Flasks
- Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit
Codice prodotto. 10840861
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
64 mm
74 mm
74 mm
85 mm
85 mm
101 mm
101 mm
130 mm
130 mm
160 mm
Giunto a bussola:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
26 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Giunto a bussola | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10840861 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 12599205 | 150 ml | 116 mm | 74 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 12692052 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 10600701 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 14/23 | pezzi 5 |
| 10253540 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 10345340 | 50 mL | 90 mm | 51 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 10243880 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 12081682 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 10641861 | 25 mL | 70 mm | 42 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 10508980 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 10243400 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 24/29 | pezzi 2 |
| 10743961 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 10315060 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 14/23 | pezzi 5 |
| 10263880 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 10651861 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 10851021 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 34/35 | pezzi 5 |
| 10496840 | 50 mL | 85 mm | 51 mm | 14/23 | pezzi 5 |
| 12569205 | 100 mL | 100 mm | 64 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 12478916 | 250 mL | 130 mm | 85 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 15577820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | 29/32 | pezzi 10 |
| 15587820 | 1000 mL | 220 mm | 130 mm | - | pezzi 10 |
| 15597820 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 15507830 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 34/35 | pezzi 5 |
| 15517830 | 5 mL | 54 mm | 25 mm | - | pezzi 20 |
| 15527830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 19/26 | pezzi 20 |
| 15537830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | - | pezzi 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10840861
Fornitore
Quickfit
N. del fornitore
FE250/3
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Usa il codice promozionale 28036
Spedizione stimata: 10-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
83.63 EUR valido fino al 2026-08-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28036" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28036" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.
- Complies to ISO 4797
- Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
- Designed for the estimation of arsenic and antimony
- Method uses the formation of a complex between arsine and silver diethyldithiocarbamate with subsequent measurement at 538nm or 5380.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4797 |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Include | Imboccatura smerigliata |
| Forma | Conico |
| Giunto a bussola | 24/29 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 85 mm |