Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit
Codice prodotto. 12478916
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
64 mm
74 mm
74 mm
85 mm
85 mm
101 mm
101 mm
130 mm
130 mm
160 mm
Giunto a bussola:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Giunto a bussola unitSize
12478916 250 mL 130 mm 85 mm 19/26 pezzi 5
12599205 150 ml 116 mm 74 mm 29/32 pezzi 5
12692052 50 mL 85 mm 51 mm 19/26 pezzi 5
10600701 25 mL 70 mm 42 mm 14/23 pezzi 5
10253540 150 ml 118 mm 74 mm 19/26 pezzi 5
10345340 50 mL 90 mm 51 mm 24/29 pezzi 5
10840861 250 mL 130 mm 85 mm 24/29 pezzi 5
10243880 100 mL 100 mm 64 mm 19/26 pezzi 5
12081682 250 mL 130 mm 85 mm 29/32 pezzi 5
10641861 25 mL 70 mm 42 mm 19/26 pezzi 5
10508980 100 mL 100 mm 64 mm 24/29 pezzi 5
10243400 1000 mL 220 mm 130 mm 24/29 pezzi 2
10743961 150 ml 118 mm 74 mm 24/29 pezzi 5
10315060 100 mL 100 mm 64 mm 14/23 pezzi 5
10263880 500 ml 175 mm 101 mm 29/32 pezzi 5
10651861 500 ml 175 mm 101 mm 24/29 pezzi 5
10851021 250 mL 130 mm 85 mm 34/35 pezzi 5
10496840 50 mL 85 mm 51 mm 14/23 pezzi 5
12569205 100 mL 100 mm 64 mm 29/32 pezzi 5
15577820 1000 mL 220 mm 130 mm 29/32 pezzi 10
15587820 1000 mL 220 mm 130 mm - pezzi 10
15597820 2000 mL 270 mm 160 mm 29/32 pezzi 5
15507830 2000 mL 270 mm 160 mm 34/35 pezzi 5
15517830 5 mL 54 mm 25 mm - pezzi 20
15527830 500 ml 175 mm 101 mm 19/26 pezzi 20
15537830 500 ml 175 mm 101 mm - pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Codice prodotto. 12478916 Fornitore Quickfit N. del fornitore FE250/2
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ in vetro con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit sono conformi agli standard ISO 4797.
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.
  • Complies to ISO 4797
  • Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit™ ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Include Presa di terra
Forma Conico
Giunto a bussola 19/26
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm