Learn More
Pallone in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11351895
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11351895 100 mL Pezzo
12613182 50 mL pezzi 2
15547820 1000 mL pezzi 5
15557820 250 mL pezzi 5
15567820 500 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11351895 Fornitore Quickfit N. del fornitore FD100/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.45€
    27.07€ / pezzi 1
    Risparmia 5.38€
    16% Sconto
Per rimuovere facilmente residui solidi
  • Ideal for use with rotary evaporators
  • Large surface area for rapid evaporation
  • Robust heavy wall construction for added strength
  • Shape allows easy removal of solid residues
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 108 mm