Learn More
Colonna di frazionamento in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12001662
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
365mm
615mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
12001662 615mm Pezzo
11311895 365mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12001662 Fornitore Quickfit N. del fornitore FC7/43
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il frazionamento con varie tipologie di materiale di impaccamento sciolto. La colonna di frazionamento in vetro borosilicato QuickFit™ è ideale per anelli Raschig o eliche di Fenske.
Fractionate with various types of loose packing material. The QuickFit™ borosilicate glass fractionating column is perfect for Raschig rings or Fenske helices.
  • Borosilicate glass with Quickfit™ ground glass joints for dependable performance
  • Designed for use with various types of column packing e.g., Raschig rings or Fenske helices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use with various types of column packing e.g. raschig rings or fenske helices
Lunghezza (sistema metrico) 615mm
Tipo Fractionating Column
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 3585