Learn More
Condensatore inland revenue in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12029702
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
12029702 24/29 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12029702 Fornitore Quickfit N. del fornitore C6/13/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.70€
    241.02€ / pezzi 1
    Risparmia 46.68€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 13-05-2027
In vetro borosilicato Pyrex™. Il condensatore Inland Revenue Quickfit™ in vetro borosilicato garantisce efficienza elevata. Il vapore e il distillato scendono lungo la serpentina, mentre l'acqua di raffreddamento fluisce all'esterno della serpentina. Completo con connettori per flessibili in plastica smontabili per garantire un fissaggio semplice e sicuro dei tubi flessibili.
  • Modello Inland Revenue
  • A efficienza elevata
  • Il vapore e il distillato scendono attraverso la serpentina
  • L’acqua di raffreddamento scorre all’esterno della serpentina
  • Fornito con flessibili staccabili in plastica per aggancio facile e sicuro del tubo flessibile
Specifica
Descrizione Surface Area X 102m2: 2.5
Lunghezza camicia (sistema metrico) 205 mm
Nessun giunto rastremato standard 24/29
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Tipo Condensatore Inland Revenue