Learn More
Condensatore con serpentina e camicia in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 15597780
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
Descrizione:
Overall Length: 360mm
Overall Length: 365mm
Overall Length: 370mm
Overall Length: 380mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Descrizione Dimensione della confezione
15597780 29/32 Overall Length: 370mm pezzi 2
12010073 24/29 Overall Length: 365mm Pezzo
12000073 19/26 Overall Length: 360mm Pezzo
15587780 34/35 Overall Length: 380mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15597780 Fornitore Quickfit N. del fornitore CX6/44/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.10€
    388.46€ / pezzi 2
    Risparmia 75.64€
    16% Sconto
In stock
Conforme alle specifiche DIN 12593. Il condensatore a serpentina con camicia Quickfit™ in vetro borosilicato è caratterizzato da una camicia ad acqua esterna che offre un'estesa superficie di raffreddamento. La camicia evita la formazione di vapore sulla serpentina. Ideale per attività di reflusso.
  • Complies with DIN 12593
  • Coil condenser has an outer water jacket
  • Coil provides large cooling surface
  • Jacket avoids vapour creeping around the coil
  • Ideal for reflux work
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12593
Descrizione Overall Length: 370mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for reflux work
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Jacketed Coil Condenser