Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Large Capacity Soxhlet Extractor
Codice prodotto. 15507810
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15507810 600 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15507810 Fornitore Quickfit N. del fornitore EX5/75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.60€
    739.00€ / pezzi 2
    Risparmia 218.60€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 22-03-2027
With flat flange joints to permit introduction of large samples
  • Conforms to BS 2071
  • Large capacity extractors
  • With flat flange joints to permit introduction of large samples
  • Used in conjuction with flat flange lid and retaining clip which should be ordered separately
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flat Flange Lid and Retaining Clip
Product Type Soxhlet Extractor
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Cone Size 34/35
Certificazione/Conformità BS 2071
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm