Learn More
Condensatore di Liebig in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11321855
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11321855 535 mm Pezzo
11391845 135 mm Pezzo
11301855 340 mm Pezzo
12019652 260 mm Pezzo
12644911 380 mm Pezzo
12039652 390 mm Pezzo
12575057 400 mm Pezzo
12059652 550 mm Pezzo
12049652 530 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11321855 Fornitore Quickfit N. del fornitore C1/23/SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Condensatore comune con camicia d’acqua idoneo per applicazioni di distillazione e riflusso. Il condensatore Liebig Quickfit in vetro borosilicato è fornito con connettori filettati in plastica rimovibili per il collegamento di tubi flessibili.
Popular water-jacketed condenser suitable for distillation and reflux applications. The Quickfit Corosilicate Glass Liebig Condenser hase a detachable plastic screwthread connectors for hosing.
  • Complies with DIN 12576
  • Popular water-jacketed condenser suitable for distillation and reflux applications
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of rubber hose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12576
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per applicazioni di distillazione e riflusso
Lunghezza (sistema metrico) 535 mm
Nessun giunto rastremato standard 24/29
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Condensatore Liebig