Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Plain Body Extractor for Reflux Assembly
Codice prodotto. 15517810
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15517810 60 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15517810 Fornitore Quickfit N. del fornitore EX7/13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.40€
    282.43€ / pezzi 5
    Risparmia 82.97€
    22% Sconto
In stock
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reflux Assembly
Product Type Extractor
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Cone Size 24/29
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use in reflux assemblies so that solvent vapor permeates directly through the material to be extracted then condenses and washes back into the flask
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm