Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Matraccio a fondo piatto in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Matraccio a fondo piatto in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Codice prodotto. 10309754
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Altezza (sistema metrico):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Giunto a bussola:
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Giunto a bussola | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10309754 | 250 mL | 130 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 12498936 | 1000 mL | 170 mm | 24/29 | pezzi 2 |
| 12498926 | 100 mL | 95 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 12418936 | 100 mL | 103 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 12428936 | 100 mL | 103 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 10243930 | 150 mL | 110 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 10697445 | 150 mL | 115 mm | 34/35 | pezzi 5 |
| 12428946 | 250 mL | 130 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 10831041 | 250 mL | 130 mm | 34/35 | pezzi 5 |
| 12509885 | 500 mL | 140 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 12418956 | 500 mL | 145 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 10851201 | 50 mL | 85 mm | 19/26 | pezzi 5 |
| 12661992 | 50 mL | 85 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 11980885 | 250 mL | 130 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 15527840 | 2000 mL | 215 mm | 34/35 | pezzi 5 |
| 12408946 | 1000 mL | 187 mm | 29/32 | pezzi 2 |
| 15567830 | 150 mL | 105 mm | 19/26 | pezzi 20 |
| 15577830 | 150 mL | 110 mm | 29/32 | pezzi 20 |
| 15517840 | 2000 mL | 230 mm | 29/32 | pezzi 5 |
| 15547840 | 500 mL | 135 mm | 19/26 | pezzi 20 |
| 15567840 | 500 mL | 155 mm | 34/35 | pezzi 20 |
| 15557830 | 100 mL | 103 mm | - | pezzi 10 |
| 15597830 | 1000 mL | 175 mm | 34/35 | pezzi 10 |
| 15507840 | 2000 mL | 205 mm | 24/29 | pezzi 5 |
| 15537840 | 4 L | 260 mm | - | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Codice prodotto.
10309754
Fornitore
Quickfit
N. del fornitore
FF250/4S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Usa il codice promozionale 27997
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
121.24 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.
- Complies with ISO 1773 and ISO 4797
- With highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Flat base allows use with hotplates
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Stile collo | Corto |
| Giunto a bussola | 29/32 |
| Forma del fondo | Piatta |