Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Codice prodotto. 10488560
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
5000 ml
6 L
10 L
Giunto a bussola:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
38 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 10488560 | 1000 mL | 29/32 | pezzi 2 |
| 10459330 | 1000 mL | 24/29 | pezzi 2 |
| 10691821 | 1000 mL | 34/35 | pezzi 2 |
| 10829580 | 100 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 10744711 | 100 mL | 19/26 | pezzi 5 |
| 10538190 | 100 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 10580491 | 100 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 10660871 | 10 mL | 10/19 | pezzi 5 |
| 10121150 | 10 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 10365470 | 150 ml | 19/26 | pezzi 5 |
| 10671071 | 150 ml | 24/29 | pezzi 5 |
| 12570086 | 150 ml | 29/32 | pezzi 5 |
| 12458976 | 150 ml | 34/35 | pezzi 5 |
| 12000663 | 2000 mL | 24/29 | Pezzo |
| 10820861 | 250 mL | 14/23 | pezzi 2 |
| 10765111 | 25 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 11391955 | 250 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 10765301 | 25 mL | 19/26 | pezzi 5 |
| 10558590 | 25 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 12682002 | 250 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 12070673 | 5000 ml | 29/32 | Pezzo |
| 11381965 | 5 L | 34/35 | Pezzo |
| 10395530 | 500 mL | 19/26 | pezzi 5 |
| 10488570 | 500 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 10417620 | 500 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 10809900 | 50 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 10181780 | 50 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 10407430 | 5 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 15527900 | 6 L | 45/40 | pezzi 5 |
| 15587850 | 10 L | 34/35 | pezzi 5 |
| 15507860 | 1000 mL | 19/26 | pezzi 10 |
| 15517870 | 1000 mL | 45/40 | pezzi 5 |
| 15517880 | 2000 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 15577880 | 3000 ml | 24/29 | pezzi 5 |
| 15587880 | 3000 ml | 34/35 | pezzi 5 |
| 15557890 | 5 mL | 10/19 | pezzi 20 |
| 15577890 | 50 mL | 34/35 | pezzi 20 |
| 10568590 | 250 mL | 19/26 | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10488560
Fornitore
Quickfit
N. del fornitore
FR1L/4S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
54.65€
45.61€ / pezzi 2
Risparmia 9.04€
16% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
51.92 EUR valido fino al 2026-11-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
- Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
- Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
- Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 183 mm |
| Stile collo | Corto |
| Giunto a bussola | 29/32 |
| Forma del fondo | Rotondo |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 132 mm |