Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Codice prodotto. 10538190
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
5000 ml
6 L
10 L
Giunto a bussola:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Dimensione della confezione
10538190 100 mL 24/29 pezzi 5
10459330 1000 mL 24/29 pezzi 2
10488560 1000 mL 29/32 pezzi 2
10691821 1000 mL 34/35 pezzi 2
10829580 100 mL 14/23 pezzi 5
10744711 100 mL 19/26 pezzi 5
10580491 100 mL 34/35 pezzi 5
10660871 10 mL 10/19 pezzi 5
10121150 10 mL 14/23 pezzi 5
10365470 150 ml 19/26 pezzi 5
10671071 150 ml 24/29 pezzi 5
12570086 150 ml 29/32 pezzi 5
12458976 150 ml 34/35 pezzi 5
12000663 2000 mL 24/29 Pezzo
10820861 250 mL 14/23 pezzi 2
10765111 25 mL 14/23 pezzi 5
11391955 250 mL 34/35 pezzi 5
10765301 25 mL 19/26 pezzi 5
10558590 25 mL 24/29 pezzi 5
12682002 250 mL 24/29 pezzi 5
12070673 5000 ml 29/32 Pezzo
11381965 5 L 34/35 Pezzo
10395530 500 mL 19/26 pezzi 5
10488570 500 mL 24/29 pezzi 5
10417620 500 mL 34/35 pezzi 5
10809900 50 mL 14/23 pezzi 5
10181780 50 mL 24/29 pezzi 5
10407430 5 mL 14/23 pezzi 5
15527900 6 L 45/40 pezzi 5
15587850 10 L 34/35 pezzi 5
15507860 1000 mL 19/26 pezzi 10
15517870 1000 mL 45/40 pezzi 5
15517880 2000 mL 34/35 pezzi 5
15577880 3000 ml 24/29 pezzi 5
15587880 3000 ml 34/35 pezzi 5
15557890 5 mL 10/19 pezzi 20
15577890 50 mL 34/35 pezzi 20
10568590 250 mL 19/26 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Codice prodotto. 10538190 Fornitore Quickfit N. del fornitore FR100/3S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    116.25€ / pezzi 5
    Risparmia 22.75€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Fiasca con collo corto Quickfit™ realizzata in vetro borosilicato per prestazioni senza corrosioni e resistenza a sbalzi termici.
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
  • Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
  • Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773, ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Stile collo Corto
Giunto a bussola 24/29
Forma del fondo Rotondo
Diametro (sistema metrico) esterno 65 mm