Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Codice prodotto. 12682002
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
5000 ml
6 L
10 L
Giunto a bussola:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
38 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 12682002 | 250 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 10459330 | 1000 mL | 24/29 | pezzi 2 |
| 10488560 | 1000 mL | 29/32 | pezzi 2 |
| 10691821 | 1000 mL | 34/35 | pezzi 2 |
| 10829580 | 100 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 10744711 | 100 mL | 19/26 | pezzi 5 |
| 10538190 | 100 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 10580491 | 100 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 10660871 | 10 mL | 10/19 | pezzi 5 |
| 10121150 | 10 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 10365470 | 150 ml | 19/26 | pezzi 5 |
| 10671071 | 150 ml | 24/29 | pezzi 5 |
| 12570086 | 150 ml | 29/32 | pezzi 5 |
| 12458976 | 150 ml | 34/35 | pezzi 5 |
| 12000663 | 2000 mL | 24/29 | Pezzo |
| 10820861 | 250 mL | 14/23 | pezzi 2 |
| 10765111 | 25 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 11391955 | 250 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 10765301 | 25 mL | 19/26 | pezzi 5 |
| 10558590 | 25 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 12070673 | 5000 ml | 29/32 | Pezzo |
| 11381965 | 5 L | 34/35 | Pezzo |
| 10395530 | 500 mL | 19/26 | pezzi 5 |
| 10488570 | 500 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 10417620 | 500 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 10809900 | 50 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 10181780 | 50 mL | 24/29 | pezzi 5 |
| 10407430 | 5 mL | 14/23 | pezzi 5 |
| 15527900 | 6 L | 45/40 | pezzi 5 |
| 15587850 | 10 L | 34/35 | pezzi 5 |
| 15507860 | 1000 mL | 19/26 | pezzi 10 |
| 15517870 | 1000 mL | 45/40 | pezzi 5 |
| 15517880 | 2000 mL | 34/35 | pezzi 5 |
| 15577880 | 3000 ml | 24/29 | pezzi 5 |
| 15587880 | 3000 ml | 34/35 | pezzi 5 |
| 15557890 | 5 mL | 10/19 | pezzi 20 |
| 15577890 | 50 mL | 34/35 | pezzi 20 |
| 10568590 | 250 mL | 19/26 | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12682002
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FR250/3S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
108.15€
88.88€ / pezzi 5
Risparmia 19.27€
17% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
- Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
- Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
- Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Stile collo | Corto |
| Giunto a bussola | 24/29 |
| Forma del fondo | Rotondo |