Learn More
Teste per bottiglia Quickfit™
Codice prodotto. 11332065
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottiglia di Drechsel
For model MF29/23/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/500 Dreschel bottle
Per bottiglia di Drechsel modello MF29
Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125
Descrizione:
Stem Length: 132 mm
Stem length: 165 mm
Stem length: 217 mm
Porosità:
0
1
2
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Porosità unitSize
11332065 Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125 Stem Length: 132 mm 1 Pezzo
10637615 Bottiglia di Drechsel Stem length: 165 mm 1 Pezzo
11362065 For model MF29/3/500 Dreschel bottle Stem length: 217 mm 2 Pezzo
11342065 Per bottiglia di Drechsel modello MF29 Stem length: 217 mm 1 Pezzo
11322065 Per bottiglia di Drechsel modello MF29 Stem length: 217 mm 0 Pezzo
11312065 Per bottiglia di Drechsel modello MF29 Stem length: 165 mm 0 Pezzo
11302065 Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125 Stem Length: 132 mm 0 Pezzo
15547940 For model MF29/23/250 Dreschel bottle Stem length: 165 mm 2 pezzi 5
15557940 For model MF29/3/250 Dreschel bottle Stem length: 165 mm 3 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11332065 Fornitore Quickfit N. del fornitore MF48/13/125
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per disperdere i gas in bolle con le provette in vetro borosilicato sinterizzato QuickFit™, progettate per adattarsi a un'ampia gamma di flaconi Dreschsel QuickFit™. Le provette fornite sono caratterizzate da elevata porosità per il controllo accurato delle dimensioni delle bolle.
Disperse gas into bubbles with QuckFit™ sintered borosilicate glass tubes designed to fit a range of QuickFit™ Deschel bottles. Tubes come in a variety of porosity for fine control over bubble size.
  • Complies with BS 2461
  • Sintered dip tube disperses gas into bubbles for greater efficiency
  • Choice of sinter porosities to achieve fine bubble size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità BS -2461:
Descrizione Stem Length: 132 mm
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125
Product Type Sinterizzato
Porosità 1