Learn More
Teste per bottiglia Quickfit™
Codice prodotto. 11342065
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottiglia di Drechsel
For model MF29/23/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/500 Dreschel bottle
Per bottiglia di Drechsel modello MF29
Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125
Descrizione:
Stem Length: 132 mm
Stem Length: 217 mm
Stem length: 165 mm
Porosità:
0
1
2
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Porosità unitSize
11342065 Per bottiglia di Drechsel modello MF29 Stem Length: 217 mm 1 Pezzo
10637615 Bottiglia di Drechsel Stem length: 165 mm 1 Pezzo
11362065 For model MF29/3/500 Dreschel bottle Stem Length: 217 mm 2 Pezzo
11332065 Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125 Stem Length: 132 mm 1 Pezzo
11322065 Per bottiglia di Drechsel modello MF29 Stem Length: 217 mm 0 Pezzo
11312065 Per bottiglia di Drechsel modello MF29 Stem length: 165 mm 0 Pezzo
11302065 Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125 Stem Length: 132 mm 0 Pezzo
15547940 For model MF29/23/250 Dreschel bottle Stem length: 165 mm 2 pezzi 5
15557940 For model MF29/3/250 Dreschel bottle Stem length: 165 mm 3 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11342065 Fornitore Quickfit N. del fornitore MF48/13/500
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per disperdere i gas in bolle con le provette in vetro borosilicato sinterizzato QuickFit™, progettate per adattarsi a un'ampia gamma di flaconi Dreschsel QuickFit™. Le provette fornite sono caratterizzate da elevata porosità per il controllo accurato delle dimensioni delle bolle.
Disperse gas into bubbles with QuckFit™ sintered borosilicate glass tubes designed to fit a range of QuickFit™ Deschel bottles. Tubes come in a variety of porosity for fine control over bubble size.
  • Complies with BS 2461
  • Sintered dip tube disperses gas into bubbles for greater efficiency
  • Choice of sinter porosities to achieve fine bubble size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità BS 2461
Descrizione Stem Length: 217 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per bottiglia di Drechsel modello MF29
Product Type Versatori per bottiglie
Porosità 1