Learn More
Estrattore Soxhlet in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11351885
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
40 ml
60 mL
100 ml
100 ml
200 mL
Parte inferiore giunto rastremato standard:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Altezza (sistema metrico):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Cone Size:
19/26
24/29
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Parte inferiore giunto rastremato standard Altezza (sistema metrico) Cone Size Dimensione della confezione
11351885 60 mL 34/35 205 mm 24/29 Pezzo
11371885 100 ml 40/38 220 mm 24/29 Pezzo
11381885 200 mL 50/42 250 mm 24/29 Pezzo
12004793 100 ml 34/35 240 mm 34/35 Pezzo
11331885 20 ml 24/29 175 mm 19/26 Pezzo
11341885 40 ml 29/32 200 mm 24/29 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11351885 Fornitore Quickfit N. del fornitore EX5/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.40€
    99.24€ / pezzi 1
    Risparmia 35.16€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
A norma BS 2071. L'estrattore Quickfit™ Soxhlet in vetro borosilicato rimuove i componenti solubili o le impurità dai solidi mediante immersione/sifonaggio frequenti con solvente. È disponibile una vasta scelta di estrattori per la compatibilità con la maggior parte dei formati di campioni e ditali. Il sifone concentrico è stato realizzato accuratamente per garantire prestazioni affidabili.
Conforms to BS 2071. Quickfit™ Borosilicate Glass Soxhlet Extractor removes soluble components or impurities from solids via repeated soaking/siphoning with solvent. A wide choice of extractors is available to accommodate most sizes of sample and thimbles. Accurately formed concentric siphon tube provides reliable performance.
  • Conforms to BS 2071
  • For extracting soluble components or impurities from solids via repeated soaking/siphoning with solvent
  • Wide choice of extractors to accommodate most sizes of sample and thimbles
  • Accurately formed concentric siphon tube for reliable performance
Specifica
Product Type Estrattore Soxhlet
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Cone Size 24/29
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'estrazione di componenti solubili o impurità da solidi mediante immersione/sifonamento ripetuti con solvente
Certificazione/Conformità BS 2071
Parte inferiore giunto rastremato standard 34/35
Altezza (sistema metrico) 205 mm