Learn More
Adattatore per testa di distillazione in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11972098
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Cone: 14/23 (Condenser), 14/23 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 19/26 (Condenser), 19/26 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 19/26 (Condenser), 19/26 (Flask); Socket: 19/26
Cone: 19/26 (Condenser), 24/29 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 24/29 (Condenser), 24/29 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 29/32 (Condenser), 29/32 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 34/35 (Condenser), 34/35 (Flask); Socket: 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard unitSize
11972098 Cone: 14/23 (Condenser), 14/23 (Flask); Socket: 14/23 Pezzo
12068483 Cone: 19/26 (Condenser), 19/26 (Flask); Socket: 14/23 Pezzo
11332115 Cone: 19/26 (Condenser), 19/26 (Flask); Socket: 19/26 Pezzo
12088483 Cone: 24/29 (Condenser), 24/29 (Flask); Socket: 14/23 Pezzo
12078483 Cone: 19/26 (Condenser), 24/29 (Flask); Socket: 14/23 Pezzo
12098483 Cone: 29/32 (Condenser), 29/32 (Flask); Socket: 14/23 Pezzo
15527970 Cone: 34/35 (Condenser), 34/35 (Flask); Socket: 14/23 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11972098 Fornitore Quickfit N. del fornitore SH4/1
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per collegare una fiasca con un condensatore in un dispositivo di distillazione. L'adattatore per testa di distillazione QuickFit™ è progettato per accogliere anche un termometro.
Connect a flask with a condenser in a distillation assembly. The QuickFit™ still head adapter is designed to accept a thermometer as well.
  • Used in distillation assemblies for connecting flasks to condenser
  • Upper socket designed to accept thermometer either via cone/screw thread adapter or thermometer pocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per apparecchi di distillazione per collegare i palloni al condensatore
Tipo Adattatore per teste di distillazione
Materiale Vetro borosilicato
Giunto rastremato standard Cone: 14/23 (Condenser), 14/23 (Flask); Socket: 14/23