Learn More
QuickFit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket
Codice prodotto. 11392045
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
31 mL
54 ml
75 mL
195 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) unitSize
11392045 19 mm 15 mL pezzi 5
11352055 29 mm 75 mL pezzi 5
10747645 19 mm 19 mL pezzi 5
10715101 41 mm 195 ml pezzi 5
12475316 14 mm 5 mL pezzi 5
11382045 19 mm 11 mL pezzi 5
11342055 29 mm 54 ml pezzi 5
10074474 23 mm 19 mL pezzi 5
10497400 23 mm 31 mL pezzi 5
12569795 17 mm 10 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11392045 Fornitore Quickfit N. del fornitore MF24/1/5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura smerigliata sono ideali per la miscelazione e il riscaldamento di prodotti chimici in laboratorio.
Manufactured from borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Quickfit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket are ideal for mixing and heating chemicals in a lab.
  • Presicion-ground socket ensures exact fit for stopper
  • Test tube sizes correspond with Quickfit™ Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers
  • Order tubes and stoppers separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Ground Socket
Descrizione Stopper Size: 14/23
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 10155824
Quantità 5 Pack
Diametro (sistema metrico) 19 mm
Product Type Test Tube