Learn More
Quickfit™ Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12030673
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Giunto a bussola:
14/23 (centro), 14/23 (lato)
19/26 (Centre), 19/26 (side)
19/26 (centro), 14/23 (lato)
19/26 (centro), 19/26 (lato)
24/29 (Centre), 14/23 (side)
24/29 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
29/32
29/32 (Centre), 14/23 (side)
29/32 (Centre), 29/32 (side)
29/32 (centro), 19/26 (lato)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (centro), 19/26 (lato)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Dimensione della confezione
12030673 500 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
11710259 100 mL 24/29 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
10228054 1000 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
12020643 100 mL 24/29 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
11301945 100 mL 19/26 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
12488966 100 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
11371955 250 mL 19/26 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
12408996 250 mL 24/29 (Centre), 14/23 (side) Pezzo
12622012 250 mL 29/32 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
12591738 25 mL 14/23 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
11900895 500 mL 29/32 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
12493621 50 mL 14/23 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
12413631 50 mL 19/26 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
15557860 1000 mL 29/32 pezzi 5
12050653 250 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
15577860 1000 mL 29/32 (Centre), 29/32 (side) pezzi 5
15587860 1000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15547870 250 mL 29/32 (Centre), 14/23 (side) pezzi 5
15577870 2000 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) pezzi 5
15527880 2000 mL 34/35 (centro), 19/26 (lato) pezzi 5
15597880 3000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15567890 50 mL 19/26 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15587890 500 mL 24/29 (Centre), 14/23 (side) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 12030673 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore FR500/3S/22A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.14€
    57.74€ / pezzi 1
    Risparmia 11.40€
    16% Sconto
In stock
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
  • With highest-quality Quickfit™ ground glass socket
  • Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 383
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 150 mm
N. per custodia 3
Giunto a bussola 24/29 (centro), 19/26 (lato)
Forma del fondo Rotondo