Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 15577860
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Giunto a bussola:
14/23 (centro), 14/23 (lato)
19/26 (Centre), 19/26 (side)
19/26 (centro), 14/23 (lato)
19/26 (centro), 19/26 (lato)
24/29 (Centre), 14/23 (side)
24/29 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
29/32
29/32 (Centre), 14/23 (side)
29/32 (Centre), 29/32 (side)
29/32 (centro), 19/26 (lato)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (centro), 19/26 (lato)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
23 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15577860 | 1000 mL | 29/32 (Centre), 29/32 (side) | pezzi 5 |
| 11710259 | 100 mL | 24/29 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 10228054 | 1000 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 12020643 | 100 mL | 24/29 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 11301945 | 100 mL | 19/26 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 12488966 | 100 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 11371955 | 250 mL | 19/26 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 12408996 | 250 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | Pezzo |
| 12622012 | 250 mL | 29/32 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 12591738 | 25 mL | 14/23 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 12030673 | 500 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 11900895 | 500 mL | 29/32 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 12493621 | 50 mL | 14/23 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 12413631 | 50 mL | 19/26 (centro), 14/23 (lato) | Pezzo |
| 15557860 | 1000 mL | 29/32 | pezzi 5 |
| 12050653 | 250 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | Pezzo |
| 15587860 | 1000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | pezzi 5 |
| 15547870 | 250 mL | 29/32 (Centre), 14/23 (side) | pezzi 5 |
| 15577870 | 2000 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) | pezzi 5 |
| 15527880 | 2000 mL | 34/35 (centro), 19/26 (lato) | pezzi 5 |
| 15597880 | 3000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | pezzi 5 |
| 15567890 | 50 mL | 19/26 (Centre), 19/26 (side) | pezzi 5 |
| 15587890 | 500 mL | 24/29 (Centre), 14/23 (side) | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15577860
Fornitore
Quickfit
N. del fornitore
FR1L/4S/44A
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Usa il codice promozionale 28509
Spedizione stimata: 14-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
460.61 EUR valido fino al 2026-08-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28509" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28509" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
- Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets
- One vertical centre neck
- Two angled side necks
- Ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
- Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
- Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 383 |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 183 mm |
| N. per custodia | 3 |
| Giunto a bussola | 29/32 (Centre), 29/32 (side) |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 132 mm |