Learn More
Pallone a tre colli in vetro borosilicato Quickfit™
Description
- Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets - One vertical centre neck - Two angled side necks
- Quickfit™ ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 275 mm |
| N. per custodia | 3 |
| Giunto a bussola | 34/35 (centro), 24/29 (lato) |
| Forma del fondo | Rotondo |