Learn More
Pallone a tre colli in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 15507880
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Giunto a bussola:
24/29 (Centre), 19/26 (side)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
29/32 (Center), 14/23 (Sides)
29/32 (Center), 29/32 (Sides)
29/32 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 24/29 (side)
34/35 (centro), 24/29 (lato)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Centre: 29/32, Side: 19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola unitSize
15507880 2000 mL 29/32 (Center), 29/32 (Sides) pezzi 5
11391965 5 L 34/35 (centro), 24/29 (lato) Pezzo
15567860 1000 mL Centre: 29/32, Side: 19/26 pezzi 5
12060653 250 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
15527860 1000 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) pezzi 5
15597860 1000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15507870 1000 mL 34/35 (centro), 24/29 (lato) pezzi 5
15587870 2000 mL 24/29 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15597870 2000 mL 29/32 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15537880 2000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15557880 2000 mL 34/35 (Centre), 24/29 (side) pezzi 5
15567880 2000 mL 45/40 (Centre), 29/32 (side) pezzi 5
15507890 3000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15517890 3000 mL 34/35 (Centre), 24/29 (side) pezzi 5
15507900 500 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) pezzi 5
15517900 500 mL 29/32 (Centre), 19/26 (side) pezzi 5
15537900 6 L 45/40 (Centre), 29/32 (side) pezzi 5
15557870 250 mL 29/32 (Center), 14/23 (Sides) pezzi 5
15537890 4 L 45/40 (Center), 29/32 (sides) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 15507880 Fornitore Quickfit N. del fornitore FR2L/4S/44P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes three necks for easy addition of measurement tools. The Quickfit™ Three-Vertical-Neck Round-Bottome Flask is made from borosilicate glass.
With one vertical centre neck and two vertical side necks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 218 mm
N. per custodia 3
Giunto a bussola 29/32 (Center), 29/32 (Sides)
Forma del fondo Round