Learn More
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12070653
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Giunto a bussola:
14/23 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
34/35 (Centro), 19/26 (lato)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Dimensione della confezione
12070653 250 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
12030643 100 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
12478966 100 mL 24/29 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
12418996 250 mL 24/29 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
12438986 25 mL 14/23 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
12050673 500 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) Pezzo
12403631 50 mL 14/23 (centro), 14/23 (lato) Pezzo
15547880 2000 mL 34/35 (Centro), 19/26 (lato) pezzi 5
15517860 1000 mL 24/29 (centro), 14/23 (lato) pezzi 5
15537860 1000 mL 24/29 (centro), 19/26 (lato) pezzi 5
15597890 500 mL 24/29 (centro), 14/23 (lato) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 12070653 Fornitore Quickfit N. del fornitore FR250/3S/2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.79€
    34.05€ / pezzi 1
    Risparmia 6.74€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica.
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask has high resistance to thermal shock and chemical attack.
  • Tre manicotti in vetro smerigliato Quickfit™ Un collo centrale verticale - Un collo laterale angolato
  • Il collo laterale è utile per introdurre tubi di ingresso di gas e termometri, ecc. nel pallone
  • In vetro borosilicato per la massima resistenza allo sbalzo termico e agli agenti chimici
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 130 mm
N. per custodia 2
Giunto a bussola 24/29 (centro), 19/26 (lato)
Forma del fondo Rotondo