Learn More
Beuta di reazione con collo largo in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11351975
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
700 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11351975 500 mL 115 mm Pezzo
10696675 250 mL 90 mm Pezzo
15557900 700 ml 135 mm pezzi 5
10302230 1000 mL 155 mm Pezzo
11311955 2000 mL 185 mm Pezzo
11351965 3000 mL 210 mm Pezzo
15547890 4 L 225 mm pezzi 5
15547900 6 L 260 mm pezzi 5
11971279 10 L 320 mm Pezzo
11911289 20 L 380 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11351975 Fornitore Quickfit N. del fornitore FR500F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.27€
    85.44€ / pezzi 1
    Risparmia 16.83€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
In vetro borosilicato
Manufactured from borosilicate glass
  • With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
  • For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
  • Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con coperchi con flangia piatta e fermagli di fissaggio Quickfit™
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Stile collo Larga
Forma del fondo Sferico