Learn More
Beuta di reazione con collo largo in vetro borosilicato Quickfit™
Beschreibung
Manufactured from borosilicate glass
- With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
- For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
- Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 700 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con coperchi con flangia piatta e fermagli di fissaggio Quickfit™ |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Stile collo | Larga |
| Forma del fondo | Cilindrico |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?