Learn More
Colonne LC Quickfit™
Codice prodotto. 12468836
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Tipi di connettore:
14/23 Socket
19/26 Socket
24/29 Socket
40/38 Socket
Include:
GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock
GP Rotaflo 6mm Bore Stopcock
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Tipi di connettore Include Dimensione della confezione
12468836 500 mm 40 mm 40/38 Socket GP Rotaflo 6mm Bore Stopcock Pezzo
11318074 300 mm 20 mm 19/26 Socket GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock Pezzo
12011292 500 mm 26 mm 24/29 Socket GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock Pezzo
12478826 400 mm 10 mm 14/23 Socket GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock Pezzo
12081262 200 mm 10 mm 14/23 Socket GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock Pezzo
12498826 500 mm 20 mm 19/26 Socket GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12468836 Fornitore Quickfit N. del fornitore CR60/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.65€
    239.46€ / pezzi 1
    Risparmia 89.19€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-05-2027
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass. Quickfit™ Chromatography Column with Rotaflo™ Stopcock includes a 0 porosity chemically resistant glass sintered disc. PTFE Stopcock provides fine control of eluent flow. Ground glass socket accepts Quickfit™ reservoirs.
  • With PTFE Rotaflo™ Stopcock for fine control of eluent flow
  • Chemically resistant glass sintered disc - porosity 0
  • Ground glass socket accepts Quickfit™ reservoirs
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Pyrex™ Borosilicate Glass
Tipi di connettore 40/38 Socket
Include GP Rotaflo 6mm Bore Stopcock
Quantità 1 Pack
Tipo Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 40 mm