Learn More
Quickfit™ Cold Finger Condenser
Codice prodotto. 12021652
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12021652 185 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12021652 Fornitore Quickfit N. del fornitore FC14/00/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.99€
    55.41€ / pezzi 1
    Risparmia 10.58€
    16% Sconto
In stock
For immersion into distillation assemblies
  • Used to regulate refluxing by adjusting the flow of air or water through it
  • The product has an effective length of 100 mm and an NS 19/26 ground cone
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Used to regulate refluxing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Distillation assembly
Include Detachable tube connector
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm
Quantità 1 Pack
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Cold Finger Condenser