Learn More
Adattatore per testa di distillazione Quickfit™
Codice prodotto. 12435396
Cambia vista
Click to view available options
Cone Size:
19/26 (Condenser), 19/26 Fflask)
19/26 (condensatore), 24/29 (beuta)
24/29 (condensatore), 24/29 (beuta)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cone Size Dimensione della confezione
12435396 24/29 (condensatore), 24/29 (beuta) Pezzo
12078493 19/26 (Condenser), 19/26 Fflask) Pezzo
12415396 19/26 (condensatore), 24/29 (beuta) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12435396 Fornitore Quickfit N. del fornitore SH7/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.60€
    81.52€ / pezzi 1
    Risparmia 16.08€
    16% Sconto
In stock
Per ricevere il distillato da un condensatore. La testa antispruzzo per distillazione QuickFit™ riduce il rischio di contatto tra liquido grezzo e flusso di vapore.
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
A splash head for use in distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode - Lower cone accepts flask, upper cone accepts condenser - Splash head reduces entrainment of raw liquid into the vapour stream
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Apparecchi di distillazione nei quali il condensatore è montato in verticale
Cone Size 24/29 (condensatore), 24/29 (beuta)
Product Type Adattatore con testa paraspruzzo per distillazione