Learn More
Quickfit™ Adattatore di espansione Quickfit™
Codice prodotto. 12156220
Cambia vista
Click to view available options
Cone Size:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cone Size N. giunto rastremato standard Dimensione della confezione
12156220 19/26 24/29 pezzi 2
12146220 14/23 19/26 pezzi 2
10427820 19/26 34/35 pezzi 2
12495436 14/23 24/29 pezzi 2
11928044 14/23 29/32 pezzi 2
12614901 10/19 14/23 pezzi 2
11996124 19/26 29/32 pezzi 2
10881391 24/29 29/32 pezzi 2
12425446 29/32 34/35 pezzi 2
11389093 29/32 40/38 Pezzo
10146454 24/29 34/35 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 12156220 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore XA32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.80€
    32.35€ / pezzi 2
    Risparmia 6.45€
    16% Sconto
In stock
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di espansione QuickFit™
Connect large sized ground glass joints with smaller sized ones with the QuickFit™ expansion socket adaptor
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Large sized socket at the top and small sized cone at the base
Specifica
Cone Size 19/26
Da utilizzare con (applicazione) Utile per il collegamento di giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Product Type Adattatore ad espansione
N. giunto rastremato standard 24/29