Learn More
Pyrex™ Imbuto con chiavetta in vetro e gambo con cono Quickfit™
Codice prodotto. 11341875
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Cone Size:
14/23
19/26
Valvola di chiusura:
2.0mm bore
2.5mm bore
4.0mm bore
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Cone Size Valvola di chiusura unitSize
11341875 100 ml 14/23 2.5mm bore Pezzo
11351875 100 ml 19/26 2.5mm bore Pezzo
11331875 50 ml 14/23 2.0mm bore Pezzo
11361875 250 mL 19/26 2.5mm bore Pezzo
15517790 500 mL 19/26 4.0mm bore pezzi 5
15537790 1000 mL 19/26 4.0mm bore pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11341875 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore D1/21
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Add liquid to most Quickfit™ flasks and assemblies. Pyrex™ Quickfit™ Glass Key and Stem with Cone includes stopcock with interchangeable glass key.
  • Complies with ISO 4800
  • Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
  • Stopcock has interchangeable glass key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 14/23
Include Cono in vetro smerigliato, rubinetto d'arresto con chiavetta in vetro
Valvola di chiusura 2.5mm bore
Product Type Imbuto contagocce